Läs mer
Fisherbrand™ Micro-insats, klart glas, för liten öppningsflaska
Produktkod. p-7113844 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Höjd (metrisk):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volym (metrisk) Rest:
<1μ L
<2μ L
<8μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11762428
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Små öppningsflaskor kräver insatser med 5 mm diameter.
  • Mikro-insats
  • För användning med små öppningsflaskor
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro Insert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0,2 ml
För användning med (applikation) Mikrosampling
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Basstil Konisk botten
Höjd (metrisk) 31 mm
Kvantitet 10 x 100